Merck
GF06979326
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 100 x 100mm, 0.012mm thickness, light tight (lt)
別名:
NI180220
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥315,800
¥315,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥315,800
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥315,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (light tight (lt))
メーカー/製品名
Goodfellow 069-793-26
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.012 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)