Merck
GF06385833
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al 98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 4.76 mm diameter, length 1000 mm, temper soft
別名:
AL077950
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥54,040
¥54,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥54,040
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥54,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 063-858-33
L
1000 mm
直径
4.76 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)