Merck
GF05868311
Aluminum alloy 5251
foil, Al 97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 500 × 500 mm, condition mirror polished on both sides
別名:
AL230751
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥68,200
¥68,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥68,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥68,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 058-683-11
サイズ
500 × 500 mm
厚さ
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)