Merck
GF05511147
チタン
foil, thickness 0.005 mm, size 50 × 50 mm, high purity 99.99+%
別名:
TI000208
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥178,000
¥178,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥178,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥178,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.99%
フォーム
foil
自己発火温度
860 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 055-111-47
抵抗性
42.0 μΩ-cm, 20°C
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.005 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI Key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF05511147-1EA:
GF05511147-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)