Merck
GF05332698
ステンレススチール - AISI 316L合金、FeCr18Ni10Mo3
1000mm tube, 6.0mm outside diameter, 1.0mm wall thickness, 4mm inside diameter, annealed
別名:
FF217450
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥51,550
¥51,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥51,550
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥51,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 053-326-98
L ×壁厚
1000 mm × 1.0 mm
外径 × 内径
6.0 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)