Merck
GF04874148
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 25 mm, size 500 × 500 mm
別名:
ET303450
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥167,500
¥167,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥167,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥167,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 048-741-48
サイズ
500 × 500 mm
厚さ
25 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)