GF04672425
別名:
AG005116
GF04672425-1EA
¥108,100
1 of 10
GF43220191
銀
GF05673090
Fecralloy® - iron/chromium
GF00997678
アルミニウム
GF19750990
Sigma-Aldrich
327085
327026
265500
GF68632465
クロム
265586
GF29673591
99.99%
wire
Goodfellow 046-724-25
1.59 μΩ-cm, 20°C
500 m
0.1 mm
2212 °C (lit.)
960 °C (lit.)
10.49 g/cm3 (lit.)
[Ag]
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
エネルギー材料
銀化合物
高純度金属・合金
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
第一種指定化学物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF04672425-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.