Merck
GF04251046
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 100 x 100mm, 0.050mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
別名:
MN010220
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥370,700
¥370,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥370,700
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥370,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
not light tested (nlt)
フォーム
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 042-510-46
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.050 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)