Merck
GF04148681
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 1m coil, 0.10mm thickness
別名:
SN010300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥48,280
¥48,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥48,280
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥48,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 041-486-81
L × 厚み
1 m × 0.10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)