Merck
GF03745470
Inconel®合金600 - 耐熱合金、Ni72Cr16Fe8
foil, 25mm disks, 0.1mm thickness, annealed
別名:
NI020205
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 037-454-70
サイズ×厚み
25 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)