Merck
GF03299946
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), rod, diam. 60 mm, L 1000 mm
別名:
AM377960
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥168,600
¥168,600
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥168,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥168,600
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 032-999-46
L
1000 mm
直径
60 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)