Merck
GF03040513
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.5m wire, 0.125mm diameter, annealed
別名:
PT015130
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥62,940
¥62,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥62,940
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥62,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 030-405-13
L ×直径
0.5 m × 0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)