Merck
GF03034718
Molybdenum/tungsten
rod, Mo 67%/W 33%, 25 mm diameter, length 100 mm
別名:
MO157925
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥298,300
¥298,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥298,300
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥298,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 030-347-18
L
100 mm
直径
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)