Merck
GF02851118
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, L 4 m, thickness 0.08 mm
別名:
FP313510
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥122,200
¥122,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥122,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥122,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
fabric
メーカー/製品名
Goodfellow 028-511-18
L
4 m
厚さ
0.08 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)