Merck
GF02419679
foil, thickness 0.02 mm, length 10 m, purity 99.9%
別名:
CU000340
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥330,900
¥330,900
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥330,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥330,900
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.9%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 024-196-79
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
L
10 m
厚さ
0.02 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)