Merck
GF02333843
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.008 mm, size 100 × 100 mm
別名:
FE020210
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥100,800
¥100,800
出荷予定日2025年5月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥100,800
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥100,800
出荷予定日2025年5月03日
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 023-338-43
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.008 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)