Merck
GF01841600
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 6.4 mm, size 150 × 150 mm
別名:
ST303064
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥55,360
¥55,360
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥55,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥55,360
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 018-416-00
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
6.4 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)