Merck
GF00557119
チタン-アルミニウム-バナジウム合金、Ti90Al6V4
foil, 300 x 300mm, 0.52mm thickness, annealed
別名:
TI010450
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥144,100
¥144,100
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥144,100
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥144,100
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 005-571-19
サイズ×厚み
300 mm × 300 mm × 0.52 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)