Merck
GF00529253
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
50m wire, 1.0mm diameter, as drawn
別名:
AL035170
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥74,350
¥74,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥74,350
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥74,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 005-292-53
L ×直径
50 m × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)