Merck
GF00370729
Polyimide
(PI), rod, diam. 25.4 mm, L 200 mm, grade vespel sp1
別名:
IM307940
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥289,300
¥289,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥289,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥289,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 003-707-29
L
200 mm
直径
25.4 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)