Merck
GF00111957
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
別名:
AU050220
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥169,300
¥169,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥169,300
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥169,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
light tight (lt)
フォーム
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 001-119-57
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)