Merck
G2206
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコサミン 塩酸塩
98%
別名:
2-アミノ-2-デオキシ-D-グルコース 塩酸塩, キトサミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
215.63
Beilstein:
4157370
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI Key
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
アミノ糖であるグルコサミンは、UDP-N-アセチルグルコサミン(UDP-GlcNAc)を産生するヘキソサミン生合成経路の前駆体であり、合成されたヘキソサミンは次にグリコサミノグリカン、プロテオグリカン、および糖脂質の合成に使用されます。 D-(+)-グルコサミンは、カンジダ属(Candida)の酵母と、緑色溶血連鎖球菌(S. salivarius)との凝集を阻害します。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2206-BULK:
G2206-5G:
G2206-25KG:
G2206-500G:
G2206-100G:
G2206-5KG:
試験成績書(COA)