Merck
F7008
Sigma-Aldrich
2-フルオロベンゾフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9FO
CAS番号:
分子量:
200.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
98%
SMILES記法
Fc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)