Merck
E9609
Sigma-Aldrich
アセトアミドシアノ酢酸エチル
97%
別名:
N-アセチル-2-シアノグリシンエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHCH(CN)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
170.17
Beilstein:
879845
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to off-white
mp
125-130 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-3-12-7(11)6(4-8)9-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
E9609-VAR:
E9609-10G:4548173195889
E9609-25G:4548173195896
E9609-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)