Merck
E15809
Sigma-Aldrich
3-オキソヘキサン酸エチル
98%
別名:
ブチリル酢酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
158.19
Beilstein:
507689
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
104 °C/22 mmHg (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E15809-25G:
E15809-5KG:
E15809-VAR:
E15809-BULK:
E15809-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)