Merck
DWKWGW0255V
Azlon Gram Stain Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
別名:
WGW0255V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.43
物質
low-density polyethylene bottle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW0255V
キャパシティ
250 mL
アプリケーション
Ideal for use with Gram-stain solutions
特徴および利点
Set of 5 wash bottles for use with Crystal Violet solution, Lugols iodine solution, Gram iodine solution, Gram colour/de-colourising solution, Safranine solution
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)