Merck
DWK986742
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
別名:
986742
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥100,000
¥100,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥100,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥100,000
Check Cart for Availability
物質
metal foil liner
transparent PET bottle
white cap
特徴
with cap
包装
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
メーカー/製品名
WHEATON® 986742
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)