DWK90K16100F
KIMBLE® disposable screw thread culture tube
flat bottom borosilicate glass, tube diam. × L (16 mm) (100 mm), non-sterile
別名:
90K16100F
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥67,100
¥67,100
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥67,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.17
¥67,100
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
flat bottom borosilicate glass
flat bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
メーカー/製品名
Kimble® 90K16100F
チューブ直径× L
(16 mm) (100 mm)
フィッティング
neck (External Thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disposable Screw Thread Culture Tubes
- These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
- Modular trays are shrink-wrapped in plastic film
- Supplied without caps
- No marking spot
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
特徴および利点
- Manufactured from borosilicate glass 5.1
- 73760 series and 90 series items that end in ‘F′ have flat bottoms which contribute to stability
- 73770 series items are produced with a round bottom
- Modular trays are shrink-wrapped in plastic film
- Supplied without caps
- No marking spot
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ