Merck
DWK73802-33430
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with rubber liner), cap for 33-400
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥56,900
¥56,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥56,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
¥56,900
Check Cart for Availability
物質
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with rubber liner)
無菌性
non-sterile
特徴
class A
包装
case of 144 ea
メーカー/製品名
Kimble® 73802-33430
フィッティング
cap for 33-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
  • Specially formulated phenolic cap material
  • Autoclavable
  • White rubber liners
  • Excellent for general laboratory use
Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
特徴および利点
  • Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving
  • PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
  • Excellent for general laboratory use
  • Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)