Merck
DWK292432842
Bottle Tag, For Gl 45 Duran® Media Bottles Bottle Tag
green silicone bottle
別名:
292432842
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EACH
¥8,460
¥8,460
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EACH
¥8,460
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
¥8,460
Check Cart for Availability
物質
green silicone bottle
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
DURAN® 292432842
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The colourful GL 45 Bottle Tags offer an elegant solution to the marking of laboratory bottles. The Bottle Tags can be easily and securely attached around the neck of the YOUTILITY bottle, even with the screw cap in place. The Bottle Tags feature a graspable tab that makes them easy to remove with bare or gloved hands.
アプリケーション
easy customisation and unambiguous bottle identification.
特徴および利点
for GL 45 bottles
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)