Merck
DWK286218204
DURAN® silicone rubber seal
GL 32 neck, diam. × thickness (29 mm) (16 mm)
別名:
286218204
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EACH
¥10,370
¥10,370
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EACH
¥10,370
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥10,370
Check Cart for Availability
物質
silicone seal
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 286218204
直径×厚み
(29 mm) (16 mm)
フィッティング
GL 32 neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Suitable for PBT screw cap
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)