Merck
DWK241705609
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (1,000 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 29/32
別名:
241705609
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EACH
¥74,700
¥74,700
出荷予定日2025年4月10日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EACH
¥74,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥74,700
出荷予定日2025年4月10日
物質
glass flask
round bottom
ジョイント
joint: ST/NS neck29/32
特徴
lid
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241705609
フラスコ容量
(1,000 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
特徴および利点
• Complies with DIN ISO 4797• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass• Tight closure due to standard interchangeable ground neck joint• The geometry permits very uniform heating• Closable with glass and plastic stopper• Fired-on, highly durable white print
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)