Merck
DWK241702603
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (100 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 24/29
別名:
241702603
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EACH
¥46,200
¥46,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EACH
¥46,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥46,200
Check Cart for Availability
物質
glass flask
round bottom
ジョイント
joint: ST/NS neck24/29
特徴
lid
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241702603
フラスコ容量
(100 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
特徴および利点
  • Complies with DIN ISO 4797
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass
  • Tight closure due to standard interchangeable ground neck joint
  • The geometry permits very uniform heating
  • Closable with glass and plastic stopper
  • Fired-on, highly durable white print
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)