Merck
DWK241702003
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (50 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 14/23
別名:
241702003
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EACH
¥41,000
¥41,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EACH
¥41,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥41,000
Check Cart for Availability
物質
glass flask
round bottom
ジョイント
joint: ST/NS neck14/23
特徴
lid
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241702003
フラスコ容量
(50 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)