Merck
DWK231720184
Disposable Culture Tube
別名:
231720184
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
814 EACH
¥12,300
¥12,300
出荷予定日2025年4月14日
サイズを選択してください
表示を変更する
814 EACH
¥12,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.13
¥12,300
出荷予定日2025年4月14日
物質
soda-lime glass vial
包装
pkg of 814 ea
メーカー/製品名
231720184
W × L × diam.
9.75 mm × 75 mm × 0.80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Preparation cell culture, sample collecting
特徴および利点
straight rim, round bottom, not reusable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)