Merck
DWK217314401
DURAN® wide mouth reaction flask with beaded rim
round bottom glass flask, flask capacity (500 mL), single-neck
別名:
217314401
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EACH
¥28,900
¥28,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EACH
¥28,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.17
¥28,900
Check Cart for Availability
物質
round bottom glass flask
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 217314401
フラスコ容量
(500 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Abdominal vessels are called flasks in the laboratory and, in addition to beakers, are other universally applicable vessels. They are used e.g. for distillation or for heating liquids. Flasks are available in various designs: narrow and wide neck, with or without ground joint, as round or flat bottom flask. Depending on the application, the required flask with its specific components is selected.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)