Merck
DWK213943608
DURAN® Super duty measuring cylinder low form
glass cylinder, cylinder capacity (250 mL), class A, with certificate
別名:
213943608
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EACH
¥27,200
¥27,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EACH
¥27,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥27,200
Check Cart for Availability
物質
glass cylinder
特徴
class A with certificate
包装
case of 2 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213943608
シリンダー容量
(250 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors. Fired-on, highly durable blue print. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. With circular ring graduations, hexagonal base. The volume content tolerances conform to accuracy Class A. With batch certificate and certificate of conformity.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)