Merck
DWK209628
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 250 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 61 mm × 125 mm, 43-410
別名:
209628
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
72 EACH
¥76,300
¥76,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
72 EACH
¥76,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥76,300
Check Cart for Availability
物質
amber bottle
high-density polyethylene bottle
wide-mouth bottle
包装
pkg of 72 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 209628
ボトル 直径× H
61 mm × 125 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Superior double seal closure for leak resistance
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)