Merck
DWK11-0054G
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
green PTFE/silicone cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.11
物質
green PTFE/silicone cap
特徴
cap pre-cut
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 11-0054G
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chromatography
特徴および利点
  • 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
  • Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
  • Approved for GC and LC (where noted).
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.