Merck
DWK11-0053K
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
black PTFE/silicone cap
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EACH
¥7,760
¥7,760
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EACH
¥7,760
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.11
¥7,760
Check Cart for Availability
物質
black PTFE/silicone cap
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 11-0053K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chromatography
特徴および利点
  • 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
  • Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
  • Approved for GC and LC (where noted).
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)