Merck
D76404
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-p-xylene
97%
別名:
1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H2Cl2
CAS番号:
分子量:
175.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
bp
222 °C (lit.)
mp
69-70 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI Key
UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D76404-VAR:
D76404-100G:
D76404-BULK:
D76404-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)