Merck
D74509
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロスチレン
99%
別名:
2,6-ジクロロビニルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H3Cl2
CAS番号:
分子量:
173.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.574 (lit.)
bp
88-90 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cccc(Cl)c1C=C
InChI
1S/C8H6Cl2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
InChI Key
YJCVRMIJBXTMNR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D74509-2.5G:
D74509-BULK:
D74509-VAR:
D74509-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonio A Ceacero-Vega et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(28), 6406-6419 (2007-06-27)
The molecular structure of 2,6-dichlorostyrene has been analyzed at MP2 and DFT levels using different basis sets concluding in a nonplanar geometry. The influence of either the level of theory or the nature of the substituent has been assessed. The
I Makhniashvili et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 367(6), 568-571 (2001-02-28)
Conditions for a gas-chromatographic determination of vapors and aerosols of p-chlorostyrene and 2,6-dichlorostyrene contained in workplace air samples were determined. The method is based on the adsorption of p-chlorostyrene and 2,6-dichlorostyrene on activated charcoal and fiberglass, desorption with toluene and
資料
高屈折率・低屈折率のポリマーや、屈折率制御のための添加剤としてジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマーを販売しております。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.