Merck
D223158
Sigma-Aldrich
ズルシトール
97%
別名:
ガラクチトール, ズルシット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721903
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
97%
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
糖アルコールであり、ヒト味覚細胞に対する弱い甘味物質です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D223158-25G:
D223158-BULK:
D223158-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)