Merck
D211508
Sigma-Aldrich
2,2-ジフェニルプロパン
≥96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥28,100
25 G
¥98,800
¥28,100
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥28,100
25 G
¥98,800
About This Item
化学式:
(CH3)2C(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
196.29
Beilstein:
2041894
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,100
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
InChI Key
MILSYCKGLDDVLM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D211508-5G:
D211508-BULK:
D211508-25G:
D211508-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)