Merck
D198609
Sigma-Aldrich
2,5-Dinitrophenol
97%
別名:
γ-Dinitrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
184.11
Beilstein:
1913411
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
含みます
5-25% water
テクニック
titration: suitable
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H
InChI Key
UWEZBKLLMKVIPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
D198609-5G:4548173193816
D198609-BULK:
D198609-1G:4548173193809
D198609-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L V Bronov et al.
Antibiotiki, 26(1), 24-28 (1981-01-01)
Possible use of dinitrophenol reaction with amines in quantitative determination of amines and amino sugars in various antibiotics was investigated. It was found that the reaction with 2,5-dinitrophenol (2,5-DNP) in dimethylsulfoxide (DMSO) providing the highest batochromic shift in the electron
Surendra Vikram et al.
PloS one, 8(12), e84766-e84766 (2014-01-01)
Biodegradation of para-Nitrophenol (PNP) proceeds via two distinct pathways, having 1,2,3-benzenetriol (BT) and hydroquinone (HQ) as their respective terminal aromatic intermediates. Genes involved in these pathways have already been studied in different PNP degrading bacteria. Burkholderia sp. strain SJ98 degrades