Merck
D159808
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチルグルタル酸無水物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O3
CAS番号:
分子量:
142.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
powder
bp
181 °C/25 mmHg (lit.)
mp
124-126 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)3-5(8)10-6(9)4-7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D159808-VAR:
D159808-BULK:
D159808-5G:
D159808-25G:
D159808-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)