Merck
D155500
Sigma-Aldrich
ジメチル 2,4-ジメチルグルタラート
98%, Mixture of (±) and meso
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CCH(CH3)CH2CH(CH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
188.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(C)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(8(10)12-3)5-7(2)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
LQLYZPTVIYLWPB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)