Merck
D138207
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethylacetophenone
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
956772
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
117-118 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-5-10(9(3)11)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D138207-25G:
D138207-BULK:
D138207-5G:
D138207-100G:
D138207-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masahiko Nakamura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(13), 4740-4746 (2009-05-16)
Adult T cell leukemia (ATL), caused by infection of human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1), has a poor prognosis and curative therapy is unavailable, so it is important to find or design superior lead compounds for the drug treatment of