Merck
D133604
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dimethoxycinnamic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
208.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
192-194 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(OC)cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+
InChI Key
YIKHDPHTFYWYJV-GQCTYLIASA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D133604-BULK:
D133604-VAR:
D133604-25G:
D133604-250G:
D133604-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)