Merck
CLS9903
Corning® CellSTACK®細胞培養チャンバー
10 chambers, TC-treated, universal cap, sterile, 4/cs
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
製品CLS9903は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cap (universal)
無菌性
sterile
包装
pack of 1 ea
case of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 9903
適合性
suitable for (scale-up cell culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® CellSTACK®細胞培養チャンバー
  • 培養のスケールアップに最適
  • 培養チャンバーの細胞収率は107~109の範囲
  • 多くのローラーボトルやスピナーフラスコの有用な代替品。
  • 機械的強度が高く頑丈な構造
  • 出荷前に漏れを全数検査済み
  • 最新の製造方式によって粒子状物質のコンタミネーションを抑え、発熱性物質不含の試験済みおよびガンマ線照射により滅菌済み
  • ねじが切られた閉口部と通気式キャップを持つ、使いやすい広口の開口部
  • 無菌状態での培地や培養物の移動のためのオプションが増えて、大口径26 mmの注入ポートからチャンバー底面への直接アクセスが可能
法的情報
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)